Learn More
asecos™ Media paleta de PE
Código de producto. 17886556 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17886556 Polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 17886556 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40063
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El Medio Palet PE está diseñado para colocar 1 bidón de 200 L.
  • Para depósito 40057 y 40060.
  • Se puede introducir por los 4 lados.
  • Con 3 patines.
Especificaciones
Material Polietileno
Tipo Paletas de tambor
Longitud (imperial) 23,62 in
Longitud (métrico) 600.00 mm
Anchura (imperial) 23,62 in
Anchura (métrico) 600.00 mm
Altura (imperial) 6,30 in
Altura (métrico) 160.00 mm
Fondo (imperial) 31,50 in
Fondo (métrico) 800.00 mm
Peso (imperial) 18.74 lb.
Peso (métrico) 8.5 kg