Learn More
asecos™ Red PE
Código de producto. 17846586 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17846586 Polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 17846586 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 31857
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La rejilla de PE es ideal para colocar hasta dos bidones de 200 L.
  • Ideal para deposito 31856 y 40065.
Especificaciones
Color Gris
Material Polietileno
Tipo Lona para palets de tambor
Longitud (imperial) 55,12 in
Longitud (métrico) 1400.00 mm
Anchura (imperial) 55,12 in
Anchura (métrico) 1400.00 mm
Altura (imperial) 1,26 in
Altura (métrico) 32.00 mm
Fondo (imperial) 35,83 in.
Fondo (métrico) 910.00 mm
Peso (imperial) 52.91 lb.
Peso (métrico) 24 kg