Learn More
Chemsplash Delantal desechable con relieve de PE
Descripción
Delantal desechable de polietileno gofrado
- Lazos traseros
- Paquete de 100 delantales
- Tamaño: 70x115 cm
- Libre de PFAS
Descripción: Este delantal desechable en relieve de 15 micrones está hecho de polietileno y está diseñado para un solo uso. Es ideal para cocinas industriales, tareas de limpieza o lavado. El delantal cuenta con lazos en la espalda para un ajuste seguro y viene en un paquete de 100 para mayor comodidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Universal |
| Material | Polietileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de tapón | Lazos integrales |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Dimensiones (L x An) | 70 x 115 cm |
| Mostrar más |