Learn More
Chemsplash Bata desechable de PE para visitantes
Descripción
Abrigo de polietileno para visitantes
- Tejido de polietileno de 30 g/m²
- Cierre de botón con cuello plegable
- Puños elásticos
- Ideal para entornos no peligrosos
- Ideal para la industria alimentaria
- 140 x 120 mm
- Libre de PFAS
Descripción: Abrigo de polietileno para visitantes con cierre frontal con tachuelas, peso de 20 micrones. Adecuado para su uso en una amplia gama de industrias, con bolsa plegable.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio para visitantes ligeros |
| Tamaño | Universal |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Color | Azul |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Líquidos |
| Mostrar más |