Learn More
Tocris Bioscience™ PE 22-28
Descripción
PE 22-28 is a potent inhibitor of potassium channel subfamily K member 2/TREK-1 (IC50 = 0.12 nM). In rodent models of ischemia PE 22-28 reduces apoptotic death of β cells, increases hippocampal neurogenesis, and reduces stroke-induced motor and cognitive defects.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95% |
| CAS | 1801959-12-5 |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a -20 °C. |
| Cantidad | 1 mg |
| Entrada diana | TREK 1 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?