Learn More
Lisado de sobreexpresión de células PDZD3 293T (desnaturalizado), Abnova
Código de producto. 16120107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16120107 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16120107 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00079849T01.100uL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción Lisado de sobreexpresión transitoria de células PDZD3 293T (desnaturalizado)
N.º de referencia del gen NM_024791
Peso molecular 54.12
Intervalo de pH 6,8
Plásmido pCMV-PDZD3 de longitud completa
Pruebas de control de calidad El lisado celular de sobreexpresión transitoria se probó con el anticuerpo anti-PDZD3 (H00079849-B01) mediante western blot
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Humano
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL PDZD3 293T Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol