missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDRG1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15799231 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15799231 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15799231 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA561420

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

PDRG1 Polyclonal Antibody

PDRG1 Polyclonal Antibody for IHC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDRG1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PDRG1
N.º de referencia del gen Q9NUG6
Alias de gen 1110004D19Rik; AU020945; AV006589; C20orf126; p53 and DNA damage regulated 1; p53 and DNA damage-regulated protein 1; p53 and DNA-damage regulated 1; PDRG; PDRG1; RGD1305096
Símbolos de los genes PDRG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PDRG1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99296).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81572
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.