Learn More
Invitrogen™ PDPK1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3L55)
Description
PDPK1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
PDPK1 (3 Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1) phosphorylates AGC kinases. PDPK1 activates conventional PKC and PKC zeta through phosphorylation of critical threonine residues in the activation loop. PDPK1 also phosphorylates Protein Kinase B (PKB) at threonine 308 in the presence of phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate. Active Akt inactivates Glycogen Synthase Kinase 3 (GSK3), eventually leading to the dephosphorylation and activation of glycogen synthase, and the stimulation of glycogen synthesis. Because of the role that PDPK1 plays in insulin-induced glycogen synthesis and PKC activation, it is a potentially important target for metabolic drug research.
Spécification
Spécification
| Antígeno | PDPK1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | K01_3L55 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | Pdpk1 |
| N.º de referencia del gen | O15530, O55173, Q9Z2A0 |
| Alias de gen | 3-phosphoinositide dependent protein kinase 1; 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1; 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1; 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 2 pseudogene; HGNC:8809; hPDK1; isoenzyme 1; kinase isoenzyme 1; lipoamide; mPDK1; OTTHUMP00000174525; OTTHUMP00000205076; PDK1; PDPK1; PDPK2; PDPK2P; Pkb kinase; PkB kinase like gene 1; PkB-like 1; PRO0461; Protein kinase B kinase |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?