Learn More
PDM2, MedChemExpress
Código de producto. 16430957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16430957 50 mg 50 miligramos
16424668 10 mg 10 miligramos
16415506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16430957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112629
MedChemExpress PDM2 is a selective, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with an Ki of 1.2±0.4 nM.
PDM2 is a selective, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with an Ki of 1.2±0.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PDM2
Forma física Solid
CAS 688348-25-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9Cl3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (176.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(/C=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 283.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.58
Porcentaje de pureza 98.85%