missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDLIM5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 10392983
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10392983 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10392983 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 388800

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PDLIM5 Polyclonal antibody specifically detects PDLIM5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDLIM5
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica PDLIM5
N.º de referencia del gen Q96HC4, Q8CI51, Q62920
Alias de gen 1110001A05Rik; AI987914; C87059; ENH; Enh1; Enh2; Enh3; Enigma homolog; enigma-like LIM domain protein; enigma-like PDZ and LIM domains protein; L9; LIM; Pdlim5; PDZ and LIM domain 5; PDZ and LIM domain protein 5
Símbolos de los genes PDLIM5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the N-terminal region of the human ENH (enigma homologue 1, LIM protein, protein kinase C- binding protein enigma) protein, which differs from mouse and rat ENH by one amino acid.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10611, 56376, 64353
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.