missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PDLIM5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17191514 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17191514 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17191514 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5113659

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SNYSVSLVGP APWGFRLQGG KDFNMPLTIS SLKDGGKAAQ ANVRIGDVVL For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 86%; Rabbit: 93%; Rat: 86%.

May play an important role in the heart development by scaffolding PKC to the Z-disk region. May play a role in the regulation of cardiomyocyte expansion. Overexpression promotes the development of heart hypertrophy. Contributes to the regulation of dendritic spine morphogenesis in neurons. May restrain postsynaptic growth of excitatory synapses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDLIM5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica PDLIM5
N.º de referencia del gen Q96HC4
Alias de gen 1110001A05Rik; AI987914; C87059; ENH; Enh1; Enh2; Enh3; Enigma homolog; enigma-like LIM domain protein; enigma-like PDZ and LIM domains protein; L9; LIM; Pdlim5; PDZ and LIM domain 5; PDZ and LIM domain protein 5
Símbolos de los genes PDLIM5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human PDLIM5 (aa 2-51).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10611
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.