Learn More
PDGFR alpha Antibody (APA5) [Janelia Fluor™ 525], R&D Systems™
Código de producto. 30171492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30171492 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30171492 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP143350JF525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.15€
    552.30€ / 0.1 ml
    Ahorro 77.85€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
PDGFR alpha Monoclonal antibody specifically detects PDGFR alpha in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PDGFR alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon APA5
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR2, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD140a.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5156
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Línea de productos Novus