Learn More
PDE10-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16481557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481557 50 mg 50 miligramos
16465368 10 mg 10 miligramos
16428087 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12813
MedChemExpress PDE10-IN-1 is a potent PDE10-IN-1 inhibitor extracted from Patent WO 2013192273 A1, for treating CNS and metabolic disorders.
PDE10-IN-1 is a potent PDE10-IN-1 inhibitor extracted from Patent WO 2013192273 A1, for treating CNS and metabolic disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PDE10-IN-1
CAS 1516896-09-5
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19N7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (5.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C([C@H]2[C@H](C3=NN4C(C(C)=NC=C4C)=N3)C2)N=C5C6=C(N=CC=C6)C=CN51
Peso molecular (g/mol) 369.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.42
Porcentaje de pureza 97.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation