Learn More
PDE1-IN-2, MedChemExpress
Descripción
PDE1-IN-2 is a PDE1 inhibitor extracted from patent WO2016/55618 A1, example 31. PDE1-IN-2 has IC50 values of 6 nM, 140 nM and 164 nM for PDE1C, PDE1B and PDE1A, respectvely. PDE1-IN-2 is developed for the research of neurodegenerative disorders and psychiatric disorders.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PDE1-IN-2 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1904611-63-7 |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H21BrN4O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (65.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=NN=C(C3CCOCC3)N2C=C(Br)N1CC4CCCC4 |
| Mostrar más |