Learn More
PDE-9 inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16470578
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470578 5 mg 5 miligramos
16468118 10 mg 10 miligramos
16444037 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470578 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50865
MedChemExpress PDE-9 inhibitor is useful for neurodegenerative diseases.
PDE-9 inhibitor is useful for neurodegenerative diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PDE-9 inhibitor
Forma física Solid
CAS 1082743-70-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27N5O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.14 mM)
SMILES O=C1NC([C@H]2[C@@H](CN(C2)CC3=CC=CC=C3)C)=NC4=C1C=NN4C5CCOCC5
Peso molecular (g/mol) 393.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.48
Porcentaje de pureza 99.83%