Learn More
PDD 00017273, MedChemExpress
Código de producto. 16464188
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464188 10 mg 10 miligramos
16456907 5 mg 5 miligramos
16442986 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16464188 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108360
MedChemExpress PDD 00017273 is a potent inhibitor of Poly(ADP-ribose) Glycohydrolase (PARG), with an IC50 of 26 nM, and a KD of 1.45 nM.
PDD 00017273 is a potent inhibitor of Poly(ADP-ribose) Glycohydrolase (PARG), with an IC50 of 26 nM, and a KD of 1.45 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PDD 00017273
CAS 1945950-21-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N6O4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=S(C1=CC2=C(N(CC3=CC(C)=NN3C)C(N(CC4=CN=C(C)S4)C2=O)=O)C=C1)(NC5(C)CC5)=O
Peso molecular (g/mol) 514.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.62
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death