Learn More
Tocris Bioscience™ PDD 00017272
Descripción
PDD 00017272 is a potent poly (ADP ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor (IC50 values are 4.8 nM in biochemical assay and 9.2 nM in cell based assay).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2,4-Dimethyl-5-thiazolyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-N-(1-methylcyclopropyl)-3-[(2-methyl-5-thiazolyl)methyl]-2,4-dioxo-6-quinazolinesulfonamide |
| CAS | 1945950-20-8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | PARG Inhibitors |
| Fórmula molecular | C23H25N5O4S3 |
| Pureza | 98% |