Learn More
Tocris Bioscience™ PDD 00017238
Descripción
PDD 00017238 is a high affinity and potent PARG inhibitor (Kd = 3.09 nM; IC50 = 40 nM).
Negative control PDD 00031705 (Cat. No. 7009) also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2,4-Dimethyl-5-thiazolyl)methyl]-2,3-dihydro-N-(1-methylcyclopropyl)-2-oxo-3-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)-1H-benzimidazole-5-sulfonamide |
| CAS | 1952247-05-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | PARG Inhibitors |
| Fórmula molecular | C19H20N6O3S3 |
| Pureza | 98% |