Learn More
PDCBT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17156574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17156574 500 mg 500 miligramos
17136574 100 mg 100 miligramos
17146574 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17156574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66713.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1609536-17-5
Fórmula molecular C42H56O4S4
Peso molecular (g/mol) 753.15
Clave InChI WZMUYZASTRRKIK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Poly[5,5 '-bis(2-butyloctyl)-(2,2 '-bithiophene)-4,4 '-dicarboxylate-alt-5,5 '-2,2 '- bithiophene]
SMILES CCCCCCC(CCCC)COC(=O)C1=C(S[C]=C1)C1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=C(C=[C]S1)C(=O)OCC(CCCC)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PDCBT
Cantidad 500 mg
Forma física Sólido