Learn More
PD98059, MedChemExpress
Código de producto. 16484928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484928 10 mg 10 miligramos
16475706 100 mg 100 miligramos
16451177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12028
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress PD98059 is a potent and selective MEK inhibitor with an IC50 of 5 μM.
PD98059 binds to the inactive form of MEK, thereby preventing the activation of MEK1 (IC50 of 2-7 μM) and MEK2 (IC50 of 50 μM) by upstream kinases. PD98059 is a ERK1/2 signaling inhibitor. PD98059 is a ligand for the aryl hydrocarbon receptor (AHR), and suppresses TCDD binding (IC50 of 4 μM) and AHR transformation (IC50 of 1 μM). PD98059 also inhibits autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD98059
CAS 167869-21-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (124.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C=C(OC2=CC=CC=C21)C3=CC=CC(OC)=C3N
Peso molecular (g/mol) 267.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.28
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease