Learn More
PD318088, MedChemExpress
Descripción
PD318088 is a potent, allosteric and non-ATP competitive MEK1/2 inhibitor, an analog of PD184352 (HY-50295). PD318088 binds simultaneously with ATP in a region of the MEK1 active site that is adjacent to the ATP-binding site. PD318088 can be used for cancer research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PD318088 |
| CAS | 391210-00-7 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H13BrF3IN2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.22 mM) |
| SMILES | BrC1=CC(C(NOCC(CO)O)=O)=C(C(F)=C1F)NC2=CC=C(C=C2F)I |
| Peso molecular (g/mol) | 561.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 561.09 |
| Mostrar más |