Learn More
PD176252, MedChemExpress
Código de producto. 16446547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16446547 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16446547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103286
MedChemExpress PD176252 is a potent antagonist of neuromedin-B preferring (BB1) and gastrin-releasing peptide-preferring (BB2) receptor with Kis of 0.17 nM and 1 nM for human BB1 and BB2 receptors, and 0.66 nM, 16 nM for Rat BB1 and BB2 receptors, respectively; PD176252 is also an agonist of N-Formyl peptide receptor1/2 (FPR1/FPR2), with EC50s of 0.31 and 0.66 μM in HL-60 cells.
PD176252 is a potent antagonist of neuromedin-B preferring (BB1) and gastrin-releasing peptide-preferring (BB2) receptor with Kis of 0.17 nM and 1 nM for human BB1 and BB2 receptors, and 0.66 nM, 16 nM for Rat BB1 and BB2 receptors, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD176252
Forma física Powder
CAS 204067-01-6
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36N6O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 115 mg/mL (196.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)N[C@](CC2=CNC3=C2C=CC=C3)(C)C(NCC4(C5=CC=C(OC)C=N5)CCCCC4)=O
Peso molecular (g/mol) 584.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.67
Porcentaje de pureza 98.17%