Learn More
PD173955, MedChemExpress
Código de producto. 16426637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426637 5 mg 5 miligramos
16423918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16426637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10395
MedChemExpress PD173955 is src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of ∼22 nM for Src, Yes and Abl kinase; less potent for FGFRα and no activity on InsR and PKC.
PD173955 is src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of ∼22 nM for Src, Yes and Abl kinase
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD173955
Forma física Solid
CAS 260415-63-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16Cl2N4OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (22.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C(C2=C(Cl)C=CC=C2Cl)=CC3=CN=C(NC4=CC=CC(SC)=C4)N=C3N1C
Peso molecular (g/mol) 443.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.35
Porcentaje de pureza 98.04%