Learn More
PD173212, MedChemExpress
Código de producto. 16443828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443828 10 mg 10 miligramos
16430086 2 mg 2 miligramos
16406557 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16443828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103318
MedChemExpress PD173212 is a selective N-type voltage sensitive calcium channel (VSCC) blocker, with an IC50 of 36 nM in IMR-32 assays.
PD173212 is a selective N-type voltage sensitive calcium channel (VSCC) blocker, with an IC50 of 36 nM in IMR-32 assays.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD173212
CAS 217171-01-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H53N3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.71 mM)
SMILES O=C(NC(C)(C)C)[C@@H](NC([C@H](CC(C)C)N(C)CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)=O)CC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 599.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.85
Porcentaje de pureza 95.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation