Learn More
PD173074, MedChemExpress
Código de producto. 16490966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490966 200 mg 200 miligramos
16474856 100 mg 100 miligramos
16453808 10 mg 10 miligramos
16430187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10321
MedChemExpress PD173074 is a potent FGFR1 inhibitor with an IC50 of 25 nM and also inhibits VEGFR2 with an IC50 of 100-200 nM, showing 1000-fold selectivity for FGFR1 over PDGFR and c-Src.
PD173074 is a potent FGFR1 inhibitor with an IC50 of 25 nM and also inhibits VEGFR2 with an IC50 of 100-200 nM, showing 1000-fold selectivity for FGFR1 over PDGFR and c-Src.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD173074
CAS 219580-11-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H41N7O3
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (99.30 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=NC(NCCCCN(CC)CC)=NC=C2C=C1C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)NC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 523.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.67
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease