Learn More
PD168393, MedChemExpress
Código de producto. 16465898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465898 10 mg 10 miligramos
16453396 25 mg 25 miligramos
16452047 50 mg 50 miligramos
16448537 5 mg 5 miligramos
16440206 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16465898 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13896
MedChemExpress PD168393 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of EGFR tyrosine kinase and ErbB2. PD168393 irreversiblely inactivates EGF receptor ( IC50=0.7 nM) and is inactive against insulin receptor, PDGFR, FGFR and PKC.
PD168393 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of EGFR tyrosine kinase and ErbB2. PD168393 irreversiblely inactivates EGF receptor ( IC50=0.7 nM) and is inactive against insulin receptor, PDGFR, FGFR and PKC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD168393
CAS 194423-15-9
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13BrN4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (81.25 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC2=C(NC3=CC=CC(Br)=C3)N=CN=C2C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 369.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.22
Porcentaje de pureza 98.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease