Learn More
PD158780, MedChemExpress
Código de producto. 16423557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16423557 50 mg 50 miligramos
16407538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16423557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18609
MedChemExpress PD158780 is a potent EGFR family inhibitor with IC50s of 8 pM, 49, 52, 52 nM for EGFR, ErbB2, ErbB3, and ErbB4, respectively.
PD158780 is a potent EGFR family inhibitor with IC50s of 8 pM, 49, 52, 52 nM for EGFR, ErbB2, ErbB3, and ErbB4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD158780
CAS 171179-06-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12BrN5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (50.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=CC2=C(NC3=CC(Br)=CC=C3)N=CN=C2C=N1
Peso molecular (g/mol) 330.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.18
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease