Learn More
PD153035, MedChemExpress
Código de producto. 16472177
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472177 50 mg 50 miligramos
16466038 10 mg 10 miligramos
16428647 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472177 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14346
MedChemExpress PD153035 (SU-5271; AG1517; ZM 252868) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.
PD153035 (SU-5271
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD153035
CAS 153436-54-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14BrN3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo SU-5271 AG1517 ZM 252868
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (92.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C=C(C2=C1)N=CN=C2NC3=CC(Br)=CC=C3)OC
Peso molecular (g/mol) 360.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.21
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease