Learn More
PD150606, MedChemExpress
Código de producto. 16474366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474366 100 mg 100 miligramos
16473068 10 mg 10 miligramos
16432606 25 mg 25 miligramos
16425807 5 mg 5 miligramos
16409636 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100529
MedChemExpress PD 150606 is a selective, cell-permeable non-peptide calpain inhibitor with Ki values of 0.21 μM and 0.37 μM for μ- and m-calpains respectively, which is neuroprotective.
PD 150606 is a selective, cell-permeable non-peptide calpain inhibitor with Ki values of 0.21 μM and 0.37 μM for μ- and m-calpains respectively, which is neuroprotective.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD150606
CAS 179528-45-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7IO2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (91.47 mM)
SMILES O=C(O)/C(S)=C/C1=CC=C(I)C=C1
Peso molecular (g/mol) 306.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.12
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease