Learn More
PD146176, MedChemExpress
Código de producto. 16436527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16436527 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16436527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103157
MedChemExpress PD146176 (NSC168807), a 15-Lipoxygenase (15-LO) inhibitor, inhibits rabbit reticulocyte 15-LO (Ki=197 nM, IC50=0.54 μM). PD146176 reverses cognitive impairment, brain amyloidosis, and tau pathology by stimulating autophagy in aged triple transgenic mice.
PD146176 (NSC168807), a 15-Lipoxygenase (15-LO) inhibitor, inhibits rabbit reticulocyte 15-LO (Ki=197 nM, IC50=0.54 μM). PD146176 reverses cognitive impairment, brain amyloidosis, and tau pathology by stimulating autophagy in aged triple transgenic mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD146176
CAS 4079-26-9
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11NS
Cantidad 5 mg
Sinónimo NSC168807
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (105.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(N2)=C(CSC3=CC=CC=C31)C4=C2C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 237.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.32
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation