Learn More
PD0166285, MedChemExpress
Código de producto. 16473396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473396 25 mg 25 miligramos
16455918 10 mg 10 miligramos
16442067 50 mg 50 miligramos
16418557 5 mg 5 miligramos
16406366 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13925
MedChemExpress PD0166285, a substrate of P-gp, is a WEE1 inhibitor and a weak Myt1 inhibitor with IC50 values of 24 and 72 nM, respectively. PD0166285 exhibits an IC50 of 3.433 μM for Chk1.
PD0166285, a substrate of P-gp, is a WEE1 inhibitor and a weak Myt1 inhibitor with IC50 values of 24 and 72 nM, respectively. PD0166285 exhibits an IC50 of 3.433 μM for Chk1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD0166285
CAS 185039-89-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27Cl2N5O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (97.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C)C2=NC(NC3=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C3)=NC=C2C=C1C4=C(Cl)C=CC=C4Cl
Peso molecular (g/mol) 512.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.43
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease