Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Dispensador de precisión PD-Tip™ II para pipetas de repetición
Código de producto. 16343166 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
50 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16343166 1,25 ml paquete de 100
16368056 0,1 ml paquete de 100
16323166 0,5 ml paquete de 100
16333166 1 ml paquete de 100
16353166 2,5 ml paquete de 100
16363166 5 ml paquete de 100
16373166 10 ml paquete de 100
16309635 12,5 ml paquete de 100
16383166 25 ml paquete de 50
16393166 50 ml paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16343166 Proveedor BRANDTECH™ BRAND™ N.º de proveedor 705706
En stock
Añadir a la cesta
BRAND™ PD-Tip™ II se adapta a la mayoría de los instrumentos que utilizan puntas de repetición estándar.
  • Reconocimiento automático de tamaño por BRAND™ HandyStep™ Tocar, HandyStep™ Toque S y HandyStep™ Pipetas electrónicas
  • Adaptador incluido para tamaños de 25 ml y 50 ml.
  • Los adaptadores son autoclavables a 121 °C durante 20 minutos.
  • PD-Tips II no son autoclavables
Estas puntas son adecuadas para los siguientes dispensadores:
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electrónico, HandyStep™ tocar, HandyStep™ toque S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™ EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ MI, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ METRO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1,25 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Modelo PD-Tip II
Precisión ≤0,8 a 0,3%
Exactitud ±≤4 a 0,8 %
Certificaciones/conformidad Certificación del rendimiento
Declaraciones de limpieza Materias primas vírgenes
Formato A granel, envasadas
Estilo de punta Desplazamiento positivo
Envase 100/paq.
Cantidad 100
Tipo de producto Puntas para dispensadores de precisión
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Pipeta repetidora de ajuste universal
Graduado Sí
Línea de productos PD-Tip II
Material Polipropileno, polietileno (filtro)
Graduaciones Impreso