Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Dispensador de puntas de precisión PD-Tip™ II Multi-Pack
Código de producto. 16303176 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 12,5 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16303176 0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 12,5 ml 1 set
1 options
Código de producto. 16303176 Proveedor BRANDTECH™ BRAND™ N.º de proveedor 705720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    114.50€ / 1 sets
    Ahorro 46.50€
    28% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
El Multi-Pack de puntas de dispensador de precisión BRAND™ PD-Tip™ II se ajusta a todos los instrumentos mediante puntas de repetición estándar.
  • Reconocimiento automático mediante BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ táctil S y pipetas electrónicas HandyStep™
  • El paquete incluye 20 de 0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml y 12,5 ml: 140 puntas en total
  • Los adaptadores son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 12,5 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Modelo PD-Tip II
Certificaciones/conformidad Certificación del rendimiento
Formato En bolsa
Estilo de punta Desplazamiento positivo
Envase Paquete de 140 puntas - 20 cada uno de 7 tamaños
Cantidad 140
Tipo de producto Puntas para dispensadores de precisión
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Pipeta repetidora de ajuste universal
Graduado Sí
Línea de productos PD-Tip II
Material Cilindro de polipropileno; émbolo de polietileno