Learn More
R&D Systems™ PD 98059
Código de producto. 18708126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18708126 10 mg 10 miligramos
18073852 1 mg 1 miligramo
18033882 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18708126 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1213/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.67€
    238.35€ / 10 miligramos
    Ahorro 25.32€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. MEK inhibitor
PD 98059 is an inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase (MKK/ MEK). Acts by binding to the inactivated form of MEK, thereby preventing its phosphorylation by cRAF or MEK kinase (IC50 = 2-7 μM). Inhibits cell growth and proliferation in acute myelogenous leukemia (AML) cell lines; causes G1 arrest by blocking p53-dependent p21 induction. Enhances embryonic stem cell self-renewal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 167869-21-8
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4 H-1-benzopyran-4-one
Tipo de producto PD 98059
Pureza 98%
Peso molecular M.W. (Observed): 267.28
Inhibidores PD 98059
Para uso exclusivo en investigación