Learn More
PD 90780, MedChemExpress
Código de producto. 16477077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16477077 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16477077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110166
MedChemExpress PD 90780 is a non peptide antagonist of nerve growth factor (NGF) binding to the P75 NGF receptor, inhibits NGF-p75 NTR interaction with IC50s values of 23.1 μM and 1.8 μM in PC12 cells and PC12 nnr5 cells, respectively .
PD 90780 is a non peptide antagonist of nerve growth factor (NGF) binding to the P75 NGF receptor, inhibits NGF-p75 NTR interaction with IC50s values of 23.1 μM and 1.8 μM in PC12 cells and PC12 nnr5 cells, respectively .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD 90780
Forma física Solid
CAS 77422-99-2
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14N4O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (86.24 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CN1C2=CC(C(O)=O)=NN2C(C3=CC(NC(C4=CC=CC=C4)=O)=CC=C13)=O
Peso molecular (g/mol) 362.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.34
Porcentaje de pureza 98.0%