Learn More
Heidolph™ Bomba peristáltica Hei-FLOW Core 600
Código de producto. 10438401 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
4.0 a 4151 mL/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10438401 4.0 a 4151 mL/min. cada uno
1 options
Código de producto. 10438401 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5235006000
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta bomba de la serie Hei-Flow Core es especialmente adecuada cuando es necesario transportar grandes volúmenes con facilidad. Con este fin se puede establecer un caudal de 4,0 a 4,151 ml/min. Este modelo está diseñado para el uso de cabezales de bomba m
  • Motor de precisión de control: ± 2 %
  • Seleccione el sentido de rotación: derecha/izquierda
  • Caudales, bombas monocanal: de 4,0 a 4,151 ml/min
  • Precisión del caudal (agua sin contrapresión): ± 5 %
  • Clase de protección IEC 60529: IP 55
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 150 W
Caudal 4.0 a 4151 mL/min.
Material Aluminio
Modelo Hei-FLOW Core 600
Fondo total (métrico) 256 mm
Altura global (métrico) 225 mm
Anchura global (métrico) 166 mm
Esterilidad No estéril
Tipo Motor para bombas peristálticas
Vataje 150 W
Tensión 230 V
Velocidad De 50 a 600 rpm