Learn More
Tocris Bioscience™ PD 334581
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001598 50 mg 50 miligramos
30001578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001598 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4824/50
MEK1 inhibitor
Inhibitor of MEK1. Analog of PD 184352 (Cat. No. 4237).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548756-68-9
Fórmula molecular C20H19F3IN5O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD 334581
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.3
Pureza >98%
Peso molecular 545.305