Learn More
R&D Systems™ PD 198306
Código de producto. 18053912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18053912 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18053912 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2605/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of MEK1/2
Potent inhibitor of MEK1/2. Inhibits isolated enzyme at a concentration of 8 nM and inhibits MEK activity in synovial fibroblasts at concentrations of 30 - 100 nM. Highly selective for MEK; IC50 values are > 1, > 4, > 4 and > 10 μM for ERK, c-Src, cdks and PI 3-kinase γ respectively. Antihyperalgesic; blocks static allodynia in the streptozocin model of neuropathic pain following i.t. administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD 198306
CAS 212631-61-3
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C18H16F3IN2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.23
Pureza >98%
Peso molecular 476.238