Learn More
Tocris Bioscience™ PD 184352
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015702 10 mg 10 miligramos
18074222 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015702 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4237/10
Selective MEK inhibitor
Selective MEK inhibitor (Ki = 300 nM in vitro). Suppresses FGF-mediated angiogenesis in vivo and decreases VEGF expression. Enhances the therapeutic efficacy of taxol (Cat. No. 1097) in vivo. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212631-79-3
Fórmula molecular C17H14ClF2IN2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD 184352
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.66
Pureza >98%
Peso molecular 478.66