Learn More
Tocris Bioscience™ PD 176252
Descripción
Non-peptide gastrin-releasing peptide receptor (GRP-R, BB2) and neuromedin B receptor (NMB-R, BB1) antagonist (Ki values are 0.17 and 1.0 nM for BB1 and BB2 respectively). Inhibits proliferation of rat C6 glioma cells (IC50 = 2 μM) and inhibits NCI-H1299 xenograft proliferation in nude mice (IC50 = 5 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PD 176252 |
| CAS | 204067-01-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C32H36N6O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 584.67 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 584.677 |