Learn More
PD-173952, TRC
Código de producto. 30427907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427907 10 mg
30417750 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP21780010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 305820-75-1
Fórmula molecular C24 H21 Cl2 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 482.36
Sinónimo 6-(2,6-Dichlorophenyl)-8-methyl-2-[[4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Nombre IUPAC 6-(2,6-diclorofenil)-8-metil-2-(4-morfolina 4-yllanilino)pirido[2,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(cc3)N4CCOCC4)nc12)c5c(Cl)cccc5Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD-173952
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21Cl2N5O2/c1-30-22-15(13-18(23(30)32)21-19(25)3-2-4-20(21)26)14-27-24(29-22)28-16-5-7-17(8-6-16)31-9-11-33-12-10-31/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3,(H,27,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.1072