Learn More
PD-168077 maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16488018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488018 10 mg 10 miligramos
16480478 5 mg 5 miligramos
16453736 25 mg 25 miligramos
16437796 100 mg 100 miligramos
16423947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY21098A
MedChemExpress PD-168077 maleate is a selective dopamine D4 receptor agonist, with a Ki of 9 nM.
PD-168077 maleate is a selective dopamine D4 receptor agonist, with a Ki of 9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD-168077 maleate
CAS 630117-19-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N4O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (332.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NCN1CCN(C2=CC=CC=C2C#N)CC1)C3=CC=CC(C)=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 450.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.49
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation