Learn More
PD-166866, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PD 166866 |
| CAS | 192705-79-6 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N6 O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | PD 166866 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N6O3/c1-20(2,3)26-19(27)25-17-15(8-12-10-22-18(21)24-16(12)23-17)11-6-13(28-4)9-14(7-11)29-5/h6-10H,1-5H3,(H4,21,22,23,24,25,26,27) |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(c1)c2cc3cnc(N)nc3nc2NC(=O)NC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[2-amino-6-(3,5-dimetoxifenil)pirido[2,3-d]pirimidin-7-il]-3-terc-butilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 396.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.191 |