Learn More
PD-166866, MedChemExpress
Código de producto. 16483328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483328 10 mg 10 miligramos
16454576 100 mg 100 miligramos
16449866 50 mg 50 miligramos
16422726 25 mg 25 miligramos
16406057 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101296
MedChemExpress PD166866 is a selective FGFR1 tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 52.4 nM.
PD166866 is a selective FGFR1 tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 52.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD-166866
CAS 192705-79-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N6O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C)(C)C)NC1=NC2=NC(N)=NC=C2C=C1C3=CC(OC)=CC(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease