Learn More
PD-166285-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-((4-(2-(diethylamino)ethoxy-d4)phenyl)amino)-8-methylpyrido(2,3-d)pyrimidin-7(8H)-one Hydrochloride |
| CAS | 1246814-59-4 |
| Fórmula molecular | C26 D4 H23 Cl2 N5 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | PD-166285-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H27Cl2N5O2/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31)/i13D2,14D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Oc1ccc(Nc2ncc3C=C(C(=O)N(C)c3n2)c4c(Cl)cccc4Cl)cc1)C([2H])([2H])N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 6-(2,6-diclorofenil)-8-metil-2-[4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(dietilamino)etoxi]anilino]pirido[2,3-d]pirimidin-7-ona; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 516.456 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.179 |