Learn More
PD 151746, MedChemExpress
Código de producto. 16477696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477696 100 mg 100 miligramos
16463686 25 mg 25 miligramos
16460348 5 mg 5 miligramos
16427888 10 mg 10 miligramos
16403837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19749
MedChemExpress PD151746 is a calpain inhibitor, shows a 20-fold selectivity for u-calpain (Ki = 0.26 ± 0.03 μM) over m-calpain (Ki = 5.33 ± 0.77 μM).
PD151746 is a calpain inhibitor, shows a 20-fold selectivity for u-calpain (Ki = 0.26 ± 0.03 μM) over m-calpain (Ki = 5.33 ± 0.77 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD 151746
CAS 181765-30-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H8FNO2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C(S)=C/C1=CNC2=C1C=C(F)C=C2.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 237.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.25
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation