Learn More
Tocris Bioscience™ (+)-PD 128907 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18044132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18044132 10 mg 10 miligramos
18054022 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18044132 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1243/10
High affinity D3 agonist (D3 ≥ D2 > D4)
High affinity D3 dopamine receptor agonist (Ki = 2.3 nM). Displays 18 - 200-fold selectivity over other dopamine receptor subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300576-59-4
Fórmula molecular C14H20ClNO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-PD 128907 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.77
Pureza >99%
Peso molecular 285.77