Learn More
(+)-PD 128907 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
(+)-PD 128907 hydrochloride is a selective dopamine D2/D3 receptor agonist, with Kis of 1.7, 0.84 nM for human and rat D3 receptors, 179, 770 n M for human and rat D3 receptors, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-PD 128907 hydrochloride |
| CAS | 300576-59-4 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H20ClNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 20.83 mg/mL (72.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (58.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCN1[C@@]2([H])[C@@](OCC1)([H])C3=CC(O)=CC=C3OC2.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 285.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.77 |
| Show More |