Learn More
Tocris Bioscience™ PD 123319 ditrifluoroacetate
Descripción
Potent, selective, non-peptide angiotensin AT2 receptor antagonist. IC50 values are 34 and 210 nM in rat adrenal tissue and brain respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PD 123319 ditrifluoroacetate |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 736.67 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 622.645 |