Learn More
PD 123319 ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16480127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480127 50 mg 50 miligramos
16453748 10 mg 10 miligramos
16436477 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10259A
MedChemExpress PD 123319 (ditrifluoroacetate) is a potent, selective AT2 angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 34 nM.
PD 123319 (ditrifluoroacetate) is a potent, selective AT2 angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 34 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD 123319 ditrifluoroacetate
CAS 136676-91-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H34F6N4O7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 36 mg/mL (48.87 mM)
SMILES FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F.O=C([C@@H]1CC2=C(N=CN2CC3=CC=C(N(C)C)C(C)=C3)CN1C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=O)O
Peso molecular (g/mol) 736.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 736.66
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation